Test Tubes with Screw Caps
Fournisseur: Kartell
KART8830406EA 435 EUR InStock
KART8830406 KART8830404 KART8830410
Test Tubes with Screw Caps
Tubes Tubes à essais
Test tubes with quick closure screw caps (PE).
  • Leak-proof
  • Suitable for centrifugation
  • Available in blue, red and yellow
The design of the cap avoids any contamination due to drops of liquid on the inner surface. Supplied with the screw cap fitted on the test tube.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité