L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Rotary Vane Pumps, RZ 2.5
Fournisseur: VACUUBRAND
20798120 20798029
VACU20798120EA 2365 EUR InStock
VACU20798120 VACU20798029
Rotary Vane Pumps, RZ 2.5
Pompe Pompes à vide à palettes
Rotary vane pumps from VACUUBRAND offer great performance in a compact design. Even with the gas ballast open, they enable a very good ultimate vacuum. You also benefit from extended oil change and maintenance intervals thanks to optimised lubrication circuit and large usable oil volume.
  • High flow rates even at vacuum levels approaching ultimate vacuum
  • Vacuum-tight at switch-off; external anti-suckback valve not needed
  • Large oil volume: Long intervals between oil changes
  • Ease of maintenance due to telescopic design
The one-stage RE 2,5 and two-stageMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité