B-Phycoerythrin (BPE)
Fournisseur: Columbia Biosciences
COBSD4-000EA 52.1 EUR InStock
COBSD4-000
B-Phycoerythrin (BPE)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Because of its high quantum yield, B-PE is considered the world’s brightest fluorophore.
It is compatible with commonly available lasers and gives exceptional results in flow cytometry, Luminex® and immunofluorescent staining. B-PE is also less 'sticky' than common synthetic fluorophores and therefore gives less background interference.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité