Systèmes de sauvegarde pour les congélateurs ULT
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™
HERA332353G06EA 3110 EUR InStock
HERA332353G06 HERA332353G05 HERA332353G02 HERA332353G01
Systèmes de sauvegarde pour les congélateurs ULT
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Options de système de secours CO₂ et LN₂ pour les congélateurs coffres à ultra basse température.
  • Installé en usine, fonctionne sur une sonde de secours indépendante
La sécurité des échantillons est primordiale dans les entrepôts frigorifiques et les systèmes de secours contribuent à garantir une protection continue en cas de problème du système de réfrigération avec l'équipement d'entreposage frigorifique. Les options de secours LN₂ et CO₂ aident à maintenir les températures en dessous de −60 °C jusqu'à ce que le système de réfrigération principal d'une unité revienne à fonctionner.
Informations de commande: Ajoutez à la configuration de commande un congélateur coffre ULT.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité