L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Converter Set for Lab Fermenters
Fournisseur: Endress+Hauser
71537690 71537692
662-2456EA 3360 EUR InStock
662-2456 662-2457
Converter Set for Lab Fermenters
Électrodes Électrodes multi-paramètres
The CYM17 Memosens-analog converter enables easy use of digital Memosens sensors in your fermentation applications in the laboratory without changing your SOP.
  • Easy exchange of your existing analog sensors. Just install the Memosens sensors in your fermenter and connect them with the converter
  • Thanks to Memosens technology, the cable connection is insensitive to moisture, corrosion or dirt: you can count on the sensor's highest availability and your test is safe
  • Memosens sensors have an excellent performance in process applications as well as in benchtop
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité