L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
BRUTE® Self-Draining, Dome Top, and Funnel Top Lids
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
FG263100RED FG263100YEL FG264560GRAY FG354300GRAY FG264788RED FG263788RED FG264560BLA FG261960BLA FG264560WHT FG263100GRAY FG265400GRAY FG263100WHT FG263100BLUE FG260900GRAY FG260900WHT FG261960GRAY FG261960WHT 1779731 FG264560RED
129-1852EA 29.1 EUR InStock
129-1852 129-1850 129-1882 129-1842 129-1878 129-1889 129-1883 129-1866 129-1880 129-1853 129-1877 129-1851 129-1855 129-1870 129-1869 129-1864 129-1863 129-2172 129-1881
BRUTE® Self-Draining, Dome Top, and Funnel Top Lids
Poubelles Conteneurs de déchets
Select from a wide range of lids for use in any environment.
  • Choose from self-draining, dome top, or funnel top lid styles
  • Snap-lock closures ensure a secure fit on compatible containers
Self-Draining lids feature self-draining channels to prevent water from pooling, and to reduce still water build-up. A snap-lock feature ensures a secure fit, and ridges enable stacking of BRUTE® containers to provide a space-efficient storage solution. These lids are available in 7 colours.
Dome Top lids feature a spring-action door to allow easy trash disposalMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Self-Draining Lids
Collapse All
Désignation Matière Couleur Ø×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
BRUTE® Lid, for 38 L containers Résine gris 406×25 mm 1 129-1870
BRUTE® Lid, for 38 L containers Résine blanc 406×25 mm 1 129-1869
BRUTE® Lid, for 76 L containers Résine bleu 505×46 mm 1 129-2172
BRUTE® Lid, for 76 L containers Résine noir 505×46 mm 1 129-1866
BRUTE® Lid, for 76 L containers Résine gris 505×46 mm 1 129-1864
BRUTE® Lid, for 76 L containers Résine blanc 505×46 mm 1 129-1863
BRUTE® Lid, for 121 L containers Résine bleu 565×35 mm 1 129-1855
BRUTE® Lid, for 121 L containers Résine gris 565×35 mm 1 129-1853
BRUTE® Lid, for 121 L containers Résine rouge 565×35 mm 1 129-1852
BRUTE® Lid, for 121 L containers Résine blanc 565×35 mm 1 129-1851
BRUTE® Lid, for 121 L containers Résine jaune 565×35 mm 1 129-1850
BRUTE® Lid, for 167 L containers Résine noir 622×38 mm 1 129-1883
BRUTE® Lid, for 167 L containers Résine gris 622×38 mm 1 129-1882
BRUTE® Lid, for 167 L containers Résine blanc 622×38 mm 1 129-1880
BRUTE® Lid, for 167 L containers Résine rouge 622×38 mm 1 129-1881
BRUTE® Lid, for 208 L containers Résine gris 679×51 mm 1 129-1877
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Dome Top Lids
Collapse All
Désignation Matière Couleur Ø×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
BRUTE® Dome top, for 121 L container Résine rouge 576×311 mm 1 129-1889
BRUTE® Dome top, for 167 L container Résine rouge 630×321 mm 1 129-1878
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Funnel Top Lids
Collapse All
Désignation Matière Couleur Ø×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
BRUTE® Funnel top, for 121 L container Résine gris 568×127 mm 1 129-1842
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité