L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Avantor® Magnetic Mixing System
Fournisseur: VWR Collection
734-3624EA 0 EUR InStock
734-3624 734-3629
Avantor® Magnetic Mixing System
Agitateurs Agitateurs à tige
The Avantor Magnetic Mixing System is a robust, flexible, high-quality, expert designed solution for single use mixing needs.
  • Intuitive software: Controlled by a user-friendly software program that runs on a 7" colour touchscreen display. This software allows users to save mixing profiles and customise their mixing settings
  • Integrated loadcell: The system can have an integrated loadcell option that measures the weight of the vessel and contents, providing accurate feedback on the mixing process
  • Temperature controlled jacket: The system has a temperature
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité