L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Orion Star™ T910 pH Titrators
Fournisseur: Thermo Orion
START9101 START9100 START9102
ORIOSTART9101EA 4410 EUR InStock
ORIOSTART9101 ORIOSTART9100 ORIOSTART9102
Orion Star™ T910 pH Titrators
Titrateurs
The Thermo Scientific™ Orion Star™ T910 pH titrators are designed to increase your laboratory productivity by automating titrations. Our core electrochemistry technology is integrated with a state-of-the-art reagent dispensing system to create modern, simplified automated titrators designed to make performing titrations easier, more reliable and more reproducible than manual titrations.
  • Accurate, reproducible results–automating the titration workflow enables analysis to be run using the same setup parameters and calculations every time
  • Fast setup time–
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité