L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Orion Star™ T930 Ion Titrators
Fournisseur: Thermo Orion
START9300 START9301
ORIOSTART9300EA 5400 EUR InStock
ORIOSTART9300 ORIOSTART9301
Orion Star™ T930 Ion Titrators
Titrateurs
Use the Orion Star T930 ion titrator for dedicated ion titrations including salt in foods, chloride in drinking and wastewater, ammonia and Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) of wastewater, surfactants in consumer products and total hardness of water.
  • Offer easy-to-use navigation from setup to live titration analysis to data transfer
  • Showcase titrations, onscreen instructions and help menus on a large color graphic touchscreen display
  • Create and save up to ten user-defined methods
  • Save up to 100 titration data sets with date/time stamp
  • Facilitate data transfer
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité