Orion™ Three-Electrode Cells
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Orion™
ORIO014005EA 166 EUR InStock
ORIO014005
Orion™ Three-Electrode Cells
Électrodes Électrodes de conductivité
Measure samples with the utmost versatility using this 3-electrode conductivity cell, which has high, standard and low conductivity measuring ranges.
  • Application: Conductivity cell with 3 electrode
  • Material: Rugged epoxy/stainless steel
  • Capacity: 8×50 ml
  • Max. RCF : 47,810×g
  • Max. Speed : 20,000 rpm
  • Radius : 107 mm
  • Angle : 34°
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité