L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
HYGEN™ Quick-Connect Flexible Dusting Wand
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
FGQ85200WH00 FGQ85300WH00
RUBBFGQ85200WH00EA 34.4 EUR InStock
RUBBFGQ85200WH00 RUBBFGQ85300WH00
HYGEN™ Quick-Connect Flexible Dusting Wand
Serpillières
This HYGEN™ flexible duster is perfect for removing dust from harder-to-reach areas and is efficient for use even on irregular surfaces. The removable microfibre sleeve is extremely hard-wearing and will stand up to washing and drying at 95 °C up to 500 times, offering great value for money.
  • Easily bends and conforms to irregular shapes, allowing users to clean crown molding, cabinet tops, and other areas
  • Quick-Connect handle allows Flexi-Wand to be used with any of the telescoping handles
  • Washable duster sleeve slides on and off for easy replacement
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité