HYGEN™ Quick-Connect Handles
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
FGQ74500YL00 FGQ75500YL00
RUBBFGQ74500YL00EA 23.2 EUR InStock
RUBBFGQ74500YL00 RUBBFGQ75500YL00
HYGEN™ Quick-Connect Handles
Serpillières
The HYGEN™ Quick-Connect handles and poles make cleaning more efficient in every area of the facility. The unique connection mechanism allows for easy, time-saving tool exchange.
  • Lightweight aluminum construction for improved productivity is safe for MRI rooms
  • One-step connecting mechanism speeds mop assembly and changeover
The user-friendly grip makes each handle more comfortable to use.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité