VWR®, EPA Method 1633 Reference Standard, 20 µg/L in acetonitrile, CRM
Fournisseur: Avantor
VWR®
89089.010EA 0 EUR InStock
89089.010
VWR®, EPA Method 1633 Reference Standard, 20 µg/L in acetonitrile, CRM
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
USEPA Method 1633 is for analysis of PFAS in aqueous, solid, biosolids and tissue samples using LC-MS/MS technique. Our mixes are offered to cover the 40 native PFAS required by the method.
Contains:
Sulfluramid4151-50-220 µg/mL
Perfluorooctane sulfonamide754-91-620 µg/mL
N-Methylperfluoro-1-octanesulfonamide31506-32-820 µg/mL
N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid2991-50-620 µg/mL
N-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid2355-31-920 µg/mL
Certifications: ISO 17034
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité