BAM 7 ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
14566-1 14566-10 14566-25 14566-5
CAYM14566-1EA 55.5 EUR InStock
CAYM14566-1 CAYM14566-10 CAYM14566-25 CAYM14566-5
BAM 7 ≥98%
BAM 7
Formule: C₂₁H₁₉N₅O₂S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01246556
Numéro CAS: 331244-89-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité