Sample Vials, with Snap-Cap
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42786012 42786020 42786008 42786016
HECH42786012EA 86.6 EUR InStock
HECH42786012 HECH42786020 HECH42786008 HECH42786016
Sample Vials, with Snap-Cap
Fioles
Soda-lime glass, amber.
  • Amber glass especially for light sensitive liquids
  • White snap-caps are impervious to ultraviolet light
  • Snap-caps included
Ideal for storing medication as liquid, powder or capsules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité