L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
BradyGrip® Print-on-Hook Labels with VELCRO® Hook for M710 and BMP71
Fournisseur: Brady
173270 173238 173202 173299 173230
BRDY173270EA 89.13 EUR InStock
BRDY173270 BRDY173238 BRDY173202 BRDY173299 BRDY173230
BradyGrip® Print-on-Hook Labels with VELCRO® Hook for M710 and BMP71
Étiquettes
For wire and cable ID, use BradyGrip® print-on hook material, an exclusive print-and-place material that can be easily applied, repositioned, or removed.
  • Features a printable front and grippy back with tiny hooks
  • Attaches to VELCRO® brand ONE-WRAP® strap for easy wire and cable ID
  • Will not damage wires and cables like nylon cable ties
  • Maximise uptime with faster, printable ID on cable bundles
  • Matte finish
Removable and repositionable are ideally suited for wire and cable labelling. A ribbon is required to print this material. Use part numbers M7-R6000More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité