L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ultra-Thin Electrostatic Dissipative (ESD) Polyimide Labels for M710 and BMP71
Fournisseur: Brady
174662 174626
BRDY174662EA 130.04 EUR InStock
BRDY174662 BRDY174626
Ultra-Thin Electrostatic Dissipative (ESD) Polyimide Labels for M710 and BMP71
Étiquettes
Static Dissipative Polyimide (B-718) withstands wave solder environments and multiple harsh washes for printed circuit board and electronic component preprocess labelling.
  • Low profile, high temperature, glossy white polyimide material
  • Static dissipative adhesive and static dissipative release liner
  • Surface resistivity values in the recommended range for Dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008
  • Service temperature of −70 to 100 °C (−94 to 212 °F)
Ideal for circuit board labelling.
Brady authentic materials work seamlesslyMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité