L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Electrostatic Dissipative (ESD) Polyimide Labels for M610, M611, BMP61, M710 (with Media Adapter) and BMP71 (with Media Adapter)
Fournisseur: Brady
174290 174203 174374 173775 174177 174191 173778 173773
BRDY174290EA 155.85 EUR InStock
BRDY174290 BRDY174203 BRDY174374 BRDY173775 BRDY174177 BRDY174191 BRDY173778 BRDY173773
Electrostatic Dissipative (ESD) Polyimide Labels for M610, M611, BMP61, M710 (with Media Adapter) and BMP71 (with Media Adapter)
Étiquettes
Static Dissipative Polyimide (B-717) withstands wave solder environments and multiple harsh washes for printed circuit board and electronic component preprocess labelling.
  • High temperature, glossy white polyimide material
  • Static dissipative adhesive and static dissipative release liner
  • Surface resistivity values in the recommended range for Dissipative ESD packaging materials
  • Service temperature of −70 to 100 °C (−94 to 212 °F)
Ideal for circuit board labelling.
Brady authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer andMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité