L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Repositionable Multi-Purpose Vinyl Cloth Labels B-498 CleanLift® for M610, M611, BMP61, M710 and BMP71
Fournisseur: Brady
173476 174434 174454 174416 174470
BRDY173476EA 391.3 EUR InStock
BRDY173476 BRDY174434 BRDY174454 BRDY174416 BRDY174470
Repositionable Multi-Purpose Vinyl Cloth Labels B-498 CleanLift® for M610, M611, BMP61, M710 and BMP71
Étiquettes
Permanent or repositionable, once applied, B-498 CleanLift® series vinyl cloth remains in place, until a change is required.
  • Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, yet allows for clean removal and repositioning
  • Sticks to any clean, dry surface
  • Specially formulated topcoat for excellent print quality
  • Semi-gloss finish for crisp, clean look
Ideal for asset tracking, barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electrical labelling, general identification, andMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité