L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Metallised Matte Grey Polyester Labels for M610, M611, BMP61, M710 (with media adapter) and BMP71 (with media adapter)
Fournisseur: Brady
174268 174258 174294 174230 174248 174194 174361 174300 174209 173757 173770
BRDY174268EA 90.36 EUR InStock
BRDY174268 BRDY174258 BRDY174294 BRDY174230 BRDY174248 BRDY174194 BRDY174361 BRDY174300 BRDY174209 BRDY173757 BRDY173770
Metallised Matte Grey Polyester Labels for M610, M611, BMP61, M710 (with media adapter) and BMP71 (with media adapter)
Étiquettes
Metallised polyester (B-428) labels are designed for applications that use barcodes, alphanumerics, graphic symbols and logos, and require nameplate-like quality.
  • Matte, light grey finish gives labels a rating and serial plate appearance
  • Labels are designed to withstand numerous solvents and variable temperatures when applied to various surfaces
  • Service temperature of −40 to +120 °C (−40 to +248 °F)
Ideal for asset tracking, barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, data and telecommunications labelling, electricalMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité