Foam insert for 3M™ Solus™ 1000 spectacles
Fournisseur: 3M
MMMASOLUSSREA 34.1 EUR InStock
MMMASOLUSSR
Foam insert for 3M™ Solus™ 1000 spectacles
Lunettes
Foam insert designed for use with 3M™ Solus™ 1000 safety spectacles.
  • Fills the gap between the eyewear and the wearer's face, further reducing the risk of injury from projectiles and other debris
  • Offers extra comfort and protection from sweat, ideal for hot and humid conditions
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité