SERAspher HPLC Columns, BioRP
Fournisseur: ISERA
A1P1-A25A00 A1P1-A25A0B A1P1-A25B00 A1P1-A25C00 A1P1-A25D00 A1P1-A25E00 A1P1-A25G00 A1P1-A25H00 A1P1-A25J00 A1P1-A25K00 A1P1-A25L00 A1P1-A25M00 A1P1-A25N00 A1P1-A25P00 A1P1-A25Q00 A1P1-A25R00 A1P1-A25S00 A1P1-A25T00 A1P1-A25U00 A1P1-A25V00 A1P1-A25W00 A1P1-A25X00 A1P1-A25Y00 A1P1-A25Y0B A1P1-A25Z00 A1P2-A25L00 A1P2-A25L0B
ISERA1P1-A25A00EA 280 EUR InStock
ISERA1P1-A25A00 ISERA1P1-A25A0B ISERA1P1-A25B00 ISERA1P1-A25C00 ISERA1P1-A25D00 ISERA1P1-A25E00 ISERA1P1-A25G00 ISERA1P1-A25H00 ISERA1P1-A25J00 ISERA1P1-A25K00 ISERA1P1-A25L00 ISERA1P1-A25M00 ISERA1P1-A25N00 ISERA1P1-A25P00 ISERA1P1-A25Q00 ISERA1P1-A25R00 ISERA1P1-A25S00 ISERA1P1-A25T00 ISERA1P1-A25U00 ISERA1P1-A25V00 ISERA1P1-A25W00 ISERA1P1-A25X00 ISERA1P1-A25Y00 ISERA1P1-A25Y0B ISERA1P1-A25Z00 ISERA1P2-A25L00 ISERA1P2-A25L0B
SERAspher HPLC Columns, BioRP
Colonnes pour chromatographie
Ideal for separation and purification of biomolecules.
  • Polymeric particle with no silanol interactions and high chemical and thermal stability
  • High performance in peptide and biochromatography
Used in bioscience, pharmaceutical industries, clinical research, environmental, food and agriculture with reproducable results and long lifetime.
Certifications: Individual test certificate is enclosed with each column.
Information de livraison: Columns are delivered in solvent which is suitable for reversed phase chromatography.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité