L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tychem® 6000 AL TF640 WG Ventilated Coveralls
Fournisseur: DuPont
TF0640TGYWG/2X TF0640TGYWG/3X TF0640TGYWG/L TF0640TGYWG/M TF0640TGYWG/S TF0640TGYWG/XL
114-9625EA 413 EUR InStock
114-9625 114-9626 114-9623 114-9622 114-9621 114-9624
Tychem® 6000 AL TF640 WG Ventilated Coveralls
Vêtements à usage unique
Air-fed coverall with attached non-dissipative under gloves and over boot assembly, consisting of integrated dissipative inner boots attached to dissipative outer boots.
  • Ventilated coverall with stitched and overtaped seams
  • Fully enclosed over hood with clear front and crown see-through visor
  • Front closure with double flap hook and loop, single zipper closing to center, horizontal opening
  • Three exhaust valves; two at hips, one in hood back
  • Air distribution made of Tychem 6000 fabric
  • Emergency egress
  • Attached non dissipative undergloves
  • Over boot assembly
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Couleur Taille de confection Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
gris S 2 114-9621
gris M 2 114-9622
gris L 2 114-9623
gris XL 2 114-9624
gris 2XL 2 114-9625
gris 3XL 2 114-9626
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité