HIGH STAT PLUS ESD Jackets
Fournisseur: ALSICO HIGHTECH NV
1017456-XS 1017456-S 1017456-M 1017456-L 1017456-XL 1017456-2XL
ALSO1017456-XSEA 80.2 EUR InStock
ALSO1017456-XS ALSO1017456-S ALSO1017456-M ALSO1017456-L ALSO1017456-XL ALSO1017456-2XL
HIGH STAT PLUS ESD Jackets
Tenue de travail
Unisex ESD jackets.
  • Upright collar
  • Centre front closure with hidden zipper and press studs
  • Adjustable waistband with press studs
  • Chest pocket left with zipper
  • Chest pocket right with flap and hidden press studs
  • 2 side pockets with vertical zipper
  • Inset sleeves
  • Adjustable sleeve ends with press studs
  • Accents in royal blue
  • ESD logo
Industrial launderable.
Certifications: Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité