Acide sulfurique 96% VLSI, Qualité électronique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
VWRC6682.2500EA 163 EUR InStock
VWRC6682.2500
Acide sulfurique 96% VLSI, Qualité électronique
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10,38 °C
Densité: 1,84 kg/l
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) 96.0 - 97.0 %
Colouration ≤ 10 APHA
Particle size(>0.50 μm)(/ml)(at filling) ≤ 64
Cl (Chloride) ≤ 100 ppb
NH₄ (Ammonium) ≤ 500 ppb
NO₃ (Nitrate) ≤ 200 ppb
PO₄ (Phosphate) ≤ 200 ppb
Ag (Silver) ≤ 10 ppb
Al (Aluminium) ≤ 20 ppb
As + Sb (as As) ≤ 5 ppb
Au (Gold) ≤ 20 ppb
B (Boron) ≤ 10 ppb
Ba (Barium) ≤ 10 ppb
Be (Beryllium) ≤ 10 ppb
Bi (Bismuth) ≤ 20 ppb
Ca (Calcium) ≤ 100 ppb
Cd (Cadmium) ≤ 10 ppb
Co (Cobalt) ≤ 10 ppb
Cr (Chromium) ≤ 10 ppb
Cu (Copper) ≤ 10 ppb
Fe (Iron) ≤ 50 ppb
Ga (Gallium) ≤ 10 ppb
Ge (Germanium) ≤ 10 ppb
In (Indium) ≤ 10 ppb
K (Potassium) ≤ 50 ppb
Li (Lithium) ≤ 10 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 20 ppb
Mn (Manganese) ≤ 10 ppb
Mo (Molybdenum) ≤ 10 ppb
Na (Sodium) ≤ 50 ppb
Ni (Nickel) ≤ 10 ppb
Pb (Lead) ≤ 10 ppb
Pt (Platinum) ≤ 20 ppb
Se (Selenium) ≤ 100 ppb
Sn (Tin) ≤ 20 ppb
Sr (Strontium) ≤ 10 ppb
Ti (Titanium) ≤ 10 ppb
Tl (Thallium) ≤ 20 ppb
V (Vanadium) ≤ 10 ppb
Zn (Zinc) ≤ 50 ppb
Zr (Zirconium) ≤ 10 ppb
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité