L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Automated Cell Counter, fluidlab R-300
Fournisseur: ANVAJO
10086 10085 10056 START100 START50 10086-UK
ANVA10086EA 4110 EUR InStock
ANVA10086 ANVA10085 ANVA10056 ANVASTART100 ANVASTART50 ANVA10086-UK
Automated Cell Counter, fluidlab R-300
Compteurs de cellules et cytomètres de flux Compteurs de cellules automatisés
The fluidlab R-300 combines an automated cell counter with a full-fledged spectrometer, thus enabling a variety of analyses such as automated cell counting and staining-free viability measurements as well as scatter light, absorbance and time-series measurements. With its intuitive handling and reliable results, the portable device is the all-rounder for your everyday laboratory work.
  • Label-free viability measurements via holographic microscopy
  • Large FoV (5,3 mm²) for high statistical significance
  • Small sample volume needed (10 to 20 µl)
  • Measurement time &
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité