Chemist's Spoon
Fournisseur: Usbeck
USBE3406EA 2.6 EUR InStock
USBE3406
Chemist's Spoon
Cuillères
Single-ended chemical spoon made from stainless steel.
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • 16 mm width
  • 12 g weight
Excellent chemical resistance. High temperature resistance.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité