L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Modaflame Multi Norm Arc Softshell Jackets
Fournisseur: Portwest
MV72YNR4XL MV72YNRL MV72YNRM MV72YNRS MV72YNRXL MV72YNRXXL MV72YNRXXXL MV72ONR4XL MV72ONRL MV72ONRM MV72ONRS MV72ONRXL MV72ONRXXL MV72ONRXXXL
PRTWMV72YNR4XLEA 190 EUR InStock
PRTWMV72YNR4XL PRTWMV72YNRL PRTWMV72YNRM PRTWMV72YNRS PRTWMV72YNRXL PRTWMV72YNRXXL PRTWMV72YNRXXXL PRTWMV72ONR4XL PRTWMV72ONRL PRTWMV72ONRM PRTWMV72ONRS PRTWMV72ONRXL PRTWMV72ONRXXL PRTWMV72ONRXXXL
Modaflame Multi Norm Arc Softshell Jackets
Tenue de travail
The anti-static Modaflame multi norm arc softshell jacket is constructed from a highly protective three-layer softshell fabric. Using modacrylic and carbon fibre elements, the softshell provides flame, chemical, anti-static, and high visibility protection. An interactive zipper allows this softshell to be zipped into an outer jacket for additional insulation if required.
  • Durable, breathable, windproof and water-resistant fabric
  • Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
  • Protects against radiant and convective heat
  • Wind-resistant to
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité