Safety Shoes, Velcro®, Mid, Base Cromo S2 SRC
Fournisseur: Portwest
B0508WHR36 B0508WHR37 B0508WHR38 B0508WHR40 B0508WHR41 B0508WHR42 B0508WHR45 B0508WHR46 B0508WHR47 B0508WHR48
PRTWB0508WHR36EA 73.8 EUR InStock
PRTWB0508WHR36 PRTWB0508WHR37 PRTWB0508WHR38 PRTWB0508WHR40 PRTWB0508WHR41 PRTWB0508WHR42 PRTWB0508WHR45 PRTWB0508WHR46 PRTWB0508WHR47 PRTWB0508WHR48
Safety Shoes, Velcro®, Mid, Base Cromo S2 SRC
Chaussures et bottes
The BASE Cromo safety shoe is available in both men's and women's width.
  • Anti-static footwear
  • Water-resistant upper to prevent water penetration
  • 200 joules resistant toe-cap
  • Shock absorption in the heel region
  • Hydrocarbons-resistant
These safety shoes feature an orthopaedic made to measure footbed, complying with european norms DGUV112-191.
Certifications: EN ISO 20345: 2011 S2 SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité