TAAG F36 SPID
Fournisseur: Kreglinger Europe (TAAG Genetics)
TAAGTGG0045/FROZEA 2196.77 EUR InStock
TAAGTGG0045/FROZ
TAAG F36 SPID
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Ready-to-use multiplex real-time PCR kit for the simultaneous detection and identification of Listeria monocytogenes, Salmonella and E. coli
  • Seamless user experience
  • PCR strips of 8 preloaded with PCR-mix
  • Internal control in each well
  • Reqcuires fam channel
Can be paired with the selective growth medium TAAG E41 pathogens used for enriching food and beverage samples or TAAG E31 pathogens surfaces, growth medium suitable for surface samples colleted using the neutrosampling S11.
Easy DNA extraction usign the TAAG X29 kit.
Automatic result interpretation by TxA app.
Attention: Kit components are stable for one year when stored in a constant temperature freezer at −20 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité