TAAG F12 SPID
Fournisseur: Kreglinger Europe (TAAG Genetics)
TAAGTGG0048/FROZEA 992.79 EUR InStock
TAAGTGG0048/FROZ
TAAG F12 SPID
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Ready-to-use multiplex real-time PCR kit for the simultaneous detection and identification of S. aureus.
Can be paired with the selective growth medium TAAG E41 Pathogens or TAAG E14 universal gram negative growth medium for salmonella and Escherichia coli in food and beverage samples and TAAG E31 pathogens surfaces, growth medium suitable for surface samples colleted using the neutrosampling S11.
Easy DNA extraction usign the TAAG X29 kit.
Automatic result interpretation by TxA app.
Attention: Kit components are stable for one year when stored in a constant temperature freezer at −20 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité