L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
TAAG F14 SPID
Fournisseur: KREGLINGER EUROPE
TGG0004 TGG0050/FROZ
TAAGTGG0004EA 627.39 EUR InStock
TAAGTGG0004 TAAGTGG0050/FROZ
TAAG F14 SPID
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Ready-to-use multiplex real-time PCR kit for the simultaneous detection and identification of Listeria monocytogenes from enriched samples using TAAG E41 pathogens food or TAAG E31 pathogens surfaces.
Attention: Kit components are stable for one year when stored in a constant temperature freezer at −20 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité