TAAG SP12 Spoilage Bacteria SPID
Fournisseur: Kreglinger Europe (TAAG Genetics)
TAAGTGG0017/FROZEA 1852.57 EUR InStock
TAAGTGG0017/FROZ
TAAG SP12 Spoilage Bacteria SPID
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Ready-to-use real-time PCR Kit for the detection and identification of over 50 spoilage bacteria.
  • Seamless user experience
  • PCR strips of 8 preloaded with PCR-mix
  • Internal control in each well
  • Reqcuires fam channel
  • Automatic identification done using the TxA app
Can be paried with TAAG E11 Universal Bacteria growth medium and TAAG X29 extraction kit.
Attention: Kit components are stable for one year when stored in a constant temperature freezer at −20 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité