TAAG SP22 Spoilage Yeast amd Mold SPID
Fournisseur: Kreglinger Europe (TAAG Genetics)
TAAGTGG0018/FROZEA 1852.57 EUR InStock
TAAGTGG0018/FROZ
TAAG SP22 Spoilage Yeast amd Mold SPID
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Ready-to-use real-time PCR Kit for the detection and identification of over 50 spoilage yeasts and molds.
Can be paired with TAAG E21 Universal Yeast and Mold and TAAG X28 extraction kit.
Attention: Kit components are stable for one year when stored in a constant temperature freezer at −20 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité