TAAG SP23 Spoilage Wine Check SPID
Fournisseur: Kreglinger Europe (TAAG Genetics)
TAAGTGG0056/FROZEA 1180 EUR InStock
TAAGTGG0056/FROZ
TAAG SP23 Spoilage Wine Check SPID
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Qualitative detection of spoilage yeast in wine and beer samples. Intended for use in high or low complexity microbiology laboratories.
  • Seamless user experience
  • PCR strips of 8 preloaded with PCR-mix
  • Internal control in each well
  • Reqcuires fam channel
  • Automatic identification done using the TxA app
Can be paired with TAAG X30 extraction kit.
Attention: Kit components are stable for one year when stored in a constant temperature freezer at −20 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité