L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) 99,5 Titrimetric, cGMP-manufactured
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
H1804-12KGBL H1804-1KGBL H1804-25KGBL
SPCMH1804-12KGBLEA 16760 EUR InStock
SPCMH1804-12KGBL SPCMH1804-1KGBL SPCMH1804-25KGBL
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) 99,5 Titrimetric, cGMP-manufactured
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
HEPES, cGMP Manufactured is a zwitterionic biological buffer and is one of Good's buffers widely used in cell culture. Non-graded HEPES, cGMP Manufactured supplied by Spectrum is indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238.31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006158
Numéro CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
APPEARANCE WHITE FINE POWDER
ASSAY (TITRATION) min. 99.5 %
pH OF A 5% AQUEOUS SOLUTION 4.5 - 6.5
pKa @ 25°C 7.35- 7.75
Absorbance @ 260 nm (0.05 M in water) max. 0.05 AU
Absorbance @ 280 nm (0.05 M in water) max. 0.03 AU
WATER (KF) max. 0.5 %
HEAVY METALS (as Pb) max. 5 ppm
INSOLUBLE MATTER max. 0.1 %
TOTAL AEROBIC MICROBIAL COUNT max. 100 cfu/g
TOTAL YEAST AND MOLD COUNT max. 100 cfu/g
BACTERIAL ENDOTOXIN As reported
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité