Charging Devices with and without Cooling Fan for N-Series
Fournisseur: Nabertherm
NABE631000528EA 1520 EUR InStock
NABE631000528
Charging Devices with and without Cooling Fan for N-Series
Étuves Étuves haute température
For charging larger workpieces and annealing boxes.
  • 4 casters, freely movable
  • Equipped with a rack at working height for temporary storage
  • Fixing lock for annealing bags (CWK)
  • CWK version with cooling fan (0.2 kW, 230 V)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité