Neoprene Glove Box Gloves
Fournisseur: Honeywell Safety
8N1532AK/10H 8N3032AK/10H 8N1532K/10H
NORH8N1532AK/10HEA 229 EUR InStock
NORH8N1532AK/10H NORH8N3032AK/10H NORH8N1532K/10H
Neoprene Glove Box Gloves
Gants
Premium quality milled neoprene gloves offer high tensile strength and flexibility.
  • Seamless, one-piece construction provides maximum strength and integrity
  • Ideal for applications requiring good sensitivity and dexterity
  • Lead-loaded gloves contain 0,1 mm lead equivalent for attenuation of soft gamma radiation
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité