Super-Tack™ Cleanroom Construction Tapes
Fournisseur: ULTRATAPE
1112TB200-P3T 1112CL200-P3T 1112WH200-P3D
UTAP1112TB200-P3TEA 0 EUR InStock
UTAP1112TB200-P3T UTAP1112CL200-P3T UTAP1112WH200-P3D
Super-Tack™ Cleanroom Construction Tapes
Rubans adhésifs
Ideal for any cleanroom construction.
  • Offer highest level of cleanliness available for today’s critical environments
  • Suitable for Class 1 (ISO class 3) to Class 1,000 (ISO Class 6) cleanrooms
Ultra tape's cleanroom manufacturing process ensures that unwanted contaminants are removed from both sides of the facestock.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité