ratiolab® Pipette Tips, Colourless
Fournisseur: Ratiolab
ratiolab®
RATI2400642EA 28.8 EUR InStock
RATI2400642
ratiolab® Pipette Tips, Colourless
Pointes de pipettes
ratiolab® pipette tips are suitable for all commonly used pipette types.
  • Precision in each and every detail
  • Guarantee for highest quality
  • Made of high quality polypropylene
  • Autoclavable
  • Excellent transparency due to high quality surfaces
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité