Real Time RT-PCR Kit
Fournisseur: Gold Standard Diagnostics
GSDCPCOV6111EA 620 EUR InStock
GSDCPCOV6111
Real Time RT-PCR Kit
Tests Tests qPCR
High quality RT-PCR kits for detection of various infectious diseases.
  • Fast and reliable results in approximately 1 hour
  • Validated for a variety of specimen types
  • Excellent performance with high sensitivity and specificity
  • Extraction/inhibition and positive control included
  • Suitable for most PCR platforms
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité