Human Recombinant CDK2 Protein (His Tag) (from Baculovirus)
Fournisseur: Novus Biologicals
NBP2-51887 NBP2-51887-50U
NOVUNBP2-51887EA 1480 EUR InStock
NOVUNBP2-51887 NOVUNBP2-51887-50U
Human Recombinant CDK2 Protein (His Tag) (from Baculovirus)
Protéines et Peptides
A recombinant protein with a C-terminal his-tag and corresponding to the amino acids 1 - 298 of human CDK2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité