L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Code Corporation Code Reader™ 5200 Barcode Scanners
Fournisseur: Brady
176695 176696
BRDY176695EA 447.4 EUR InStock
BRDY176695 BRDY176696
Code Corporation Code Reader™ 5200 Barcode Scanners
Systèmes de code-barres
Seamlessly connect your operations with the CR5200. It reads barcodes in any orientation, plus offers hands-free operation to expedite workflows.
  • Rotational tolerance ±180°
  • Field of view 51° horizontal by 39,4° vertical
  • CMOS 1,2 megapixel sensor
  • Dark grey colour
  • Cabled scanner connectivity (1,8 m cable length)
  • No battery
Get high-speed, omnidirectional reading of 1D and 2D barcode symbologies. Quickly read barcodes on mobile device screens. Compact and adjustable for any reading direction. Provides user feedback with LED and audible tone. FeaturesMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité