Superblast Safety Goggles
Fournisseur: Bollé Safety
SUPBLEPSI
BOLESUPBLEPSIEA 17.6 EUR InStock
BOLESUPBLEPSI
Superblast Safety Goggles
Lunettes de protection
Superblast goggles gets softer frame, a platinum version and a simplified intuitive assembly system goggle-Visor.
  • Flexible and clear frame for increased comfort
  • Wide choice of frame types for all applications
  • Intuitive and simple goggle-visor assembly system
Lens: Polycarbonate (2 mm)
Curve: Slightly curved
Frame material: PVC
Strap: Nylon Polyster (250 mm)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité