Homogénéisateur, T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX®
Fournisseur: IKA
IKAA25002500EA 3164 EUR InStock
IKAA25002500 IKAA25002502 IKAA25002503
Homogénéisateur, T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX®
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Le T 25 easy clean control est un instrument de dispersion très performant avec un contrôle électronique de la vitesse de 3000 à 25000 tr/min pour des volumes de travail de 1 à 2000 ml (H2O). L'outil S 25 EC-T-C-18G-ST permet de mesurer la température et de détecter le temps de fonctionnement grâce à la technologie RFID. La surchauffe de l'appareil est évitée grâce à la surveillance continue de la température et à la fixation de limites de température. La détection du temps de fonctionnement permet de garantir une maintenance régulière.
  • Mesure continue de la température avec l'outil S 25 EC-T-C-18G-ST comprenant un capteur de température intégré
  • Détection du temps de fonctionnement par RFID
  • Nettoyage rapide et facile des outils de dispersion easy clean, aucun démontage n'est nécessaire
  • Le moteur sans balais garantit un fonctionnement silencieux et sans poussière
  • Interface USB pour le contrôle et la documentation via labworldsoft®
  • Fonction minuterie/compteur
  • Sécurité accrue grâce à la reconnaissance des outils et à la classe IP
  • Commande à distance grâce à la technologie WiCo
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 30
Information de livraison: T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX® est fourni avec un câble USB - USB A à Micro-B (2 m). Les autres accessoires tels que les outils de dispersion et la télécommande WiCo doivent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité