BT Lab Systems Horizontal Gel Electrophoresis Set
Fournisseur: G-Biosciences
BT Lab Systems
GENOBT112EA 1310 EUR InStock
GENOBT112
BT Lab Systems Horizontal Gel Electrophoresis Set
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
BT Lab systems horizontal gel electrophoresis set's abundant buffer not only guarantees cooling effects, but also keeps the pH value stable during operation.
  • Contrasting sample background color on the tray for convenient sample loading
  • Auto-switch-off when the lid is removed
Gel sizes: 120×120 mm; 120×60 mm; 60×120 mm; 60×60 mm
Information de livraison: Combs supplied: 1/2/3 wells×1,5 mm, 6/13 wells×1 mm; 8/18 wells×1 mm; 11/25 wells×1 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité