Microscope Polariser Analyser Set, L ICT/P for DM Series
Fournisseur: Leica
Leica
LEIM11525359EA 636 EUR InStock
LEIM11525359 LEIM11555034 LEIM11555045
Microscope Polariser Analyser Set, L ICT/P for DM Series
Microscopes
Leica microscope polariser analyser set L ICT/P for DM series.
  • Rotates 360°
  • Mounts on condenser bracket underneath condenser
  • Items are in good condition
  • These came from a Leica DMLB model
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité