Polyethylene Adhesion Tape
Fournisseur: UltraTape
UTAP1110RE200-P3DEA 130 EUR InStock
UTAP1110RE200-P3D
Polyethylene Adhesion Tape
Rubans adhésifs
UltraTape 1110 is designed specifically for sealing wafer shipping boxes as well as cleanroom packaging and bag sealing. Its specially formulated medium-high adhesive leaves no residue or ghosting on plastic boxes, even after prolonged storage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité