Cerex® WWP2 96 Well Plate, RCH
Fournisseur: Tecan
Cerex®
TCAT417-0101RCHEA 0 EUR InStock
TCAT417-0101RCH
Cerex® WWP2 96 Well Plate, RCH
Microplaques Plaques d'extraction pour phase solide
Polymeric water-wettable resin ideal for reverse-phase retention of aqueous samples.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
Special water wettable polymer with 300 Å pore size ideal for protein digest clean up and other protein related workflows.
Conditionnement: 1 piece per box
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité