Sentinel XE® Blower
Fournisseur: ILC Dover
Sentinel XE®
ILCDS-3502EA 0 EUR InStock
ILCDS-3502
Sentinel XE® Blower
Respirateurs Systèmes de respiration
Robust brushless motor with secondary impact protection chamber provides long life and durability to reduce the cost of ownership.
  • Brushless long life motor
  • Quiet operation
  • Lightweight design
  • Durable construction
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité